Phosphorous acid 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Phosphonic acid
201150020
201155000
201150010
201150100
ACRO201150020EA
298.03
EUR
ACRO201150020
ACRO201155000
ACRO201150010
ACRO201150100
Phosphorous acid 98%, extra pure
Phosphorous acid
Vzorec:
H₃O₃P Teplota tavenia: 73 °C Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00137258 Číslo CAS: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 OSN: 2834 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystals |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |