Tlačiť
Phosphorous acid 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phosphonic acid
201150020 201155000 201150010 201150100
ACRO201150020EA 298.03 EUR
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010 ACRO201150100
Phosphorous acid 98%, extra pure
Phosphorous acid
Vzorec: H₃O₃P
Teplota tavenia: 73 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137258
Číslo CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
OSN: 2834
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm