Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0404-1KGEA 310.47 EUR
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0% ACS
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Chloride <0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on drying @105 °C ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 8.7 − 9.3
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.005%