Tlačiť
Fosforečnan sodný, anhydrous, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13438.A1 13438.A7
13438.A1EA 73.41 EUR
13438.A1 13438.A7
Fosforečnan sodný, anhydrous, tech.
Fosforečnan sodný
CAS No.: 7601-54-9 Molecular Formula: Na3O4P Formula Weight: 163.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00003510
Vzorec: Na₃O₄P
Teplota tavenia: 73,3…76.7 °C
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003510
Číslo CAS: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8662