Fosforečnan sodný, anhydrous, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13438.A1
13438.A7
13438.A1EA
73.41
EUR
13438.A1
13438.A7
Fosforečnan sodný, anhydrous, tech.
Fosforečnan sodný
CAS No.: 7601-54-9
Molecular Formula: Na3O4P
Formula Weight: 163.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003510
Vzorec:
Na₃O₄P Teplota tavenia: 73,3…76.7 °C Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003510 Číslo CAS: 7601-54-9 EINECS: 231-509-8 OSN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 14,8662 |