Tlačiť
Sodium hexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20898.06 B20898.14 B20898.22
B20898.06EA 54.95 EUR
B20898.06 B20898.14 B20898.22
Sodium hexafluorophosphate ≥98%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Odour: Odourless Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Vzorec: F₆NaP
Teplota tavenia: >200 °C
Hustota: 2,37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011122
Číslo CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
OSN: 3260
ADR: 8,II