Tlačiť
Sodium hexafluorophosphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13064.14 13064.22
13064.14EA 147.41 EUR
13064.14 13064.22
Sodium hexafluorophosphate ≥99%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 99+% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.37 Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Vzorec: F₆NaP
Mw: 167.95
Teplota tavenia: >200 °C
Hustota: 2.37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011122
Číslo CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
OSN: 3260
ADR: 8 II