Tlačiť
Hydroxid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
71687-100G 71687-500G
SIAL71687-100GEA 54.55 EUR
SIAL71687-100G SIAL71687-500G
Hydroxid sodný, Sigma-Aldrich®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627