Tlačiť
Hydroxid sodný ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
28240.292EA 28.48 EUR
28240.292 28240.361 28240.460
Hydroxid sodný ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %