Tlačiť
Hydroxid sodný, pellets, pure, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06462.1000 1.06462.5000
1.06462.1000EA 37.46 EUR
1.06462.1000 1.06462.5000
Hydroxid sodný, pellets, pure, Supelco®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material