Hydroxid sodný 97, pellets, Proteomics grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
M137-1KGEA
181.05
EUR
M137-1KG
M137-500G
Hydroxid sodný 97, pellets, Proteomics grade
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 318 °C Hustota: 2.13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Chloride | <0.005% |
DNase | none detected |
Heavy Metals | <0.002 % |
Iron | ≤0.001% |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Nickel | ≤0.001% |
Nitrogen Compounds | ≤0.001% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.02% |
Protease | none |
Purity | ≥97% |
RNase | none detected |
Sodium Carbonate | ≤1% |
Sulphate | ≤0.003% |