Hydroxid sodný ≥97%, pellets ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
0583-1KGEA
189.06
EUR
0583-1KG
0583-5KG
0583-500G
0583-12KG
0583-50KG
Hydroxid sodný ≥97%, pellets ACS
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 1390 Teplota tavenia: 323 Hustota: 2.13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.005% |
Heavy metals | ≤0.002% |
Iron | ≤0.001% |
Magnesium | ≤0.002% |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Nickel | ≤0.001% |
Nitrogen compounds | ≤0.001% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.02% |
Purity | ≥97% |
Sodium carbonate | ≤1% |
Sulphate | ≤0.003% |