Tlačiť
Hydroxid sodný, beads, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0173-1KGEA 174.49 EUR
0173-1KG 0173-5KG
Hydroxid sodný, beads, Reagent Grade
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Chloride ≤0.05%
Heavy Metals ≤0.006%
Potassium ≤0.1%
Purity >98.5%
Sodium Carbonate ≤0.90%
Sulphate ≤0.005%