Tlačiť
Hydroxid lithný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 195.47 EUR
1.05691.0100 1.05691.1000
Hydroxid lithný, Supelco®
Hydroxid lithný
Vzorec: LiOH
Mw: 23.95
Teplota varu: 924
Teplota tavenia: 462
Hustota: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011095
Číslo CAS: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)