Hydroxid lithný, anhydrous ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-65-2
Molecular Formula: LiOH
Formula Weight: 23.95
Physical Form: Powder
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 462°
Boiling Point: 924°
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00011095
Vzorec:
LiOH Teplota varu: 924 °C Teplota tavenia: 462 °C Hustota: 2,54 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011095 Číslo CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 OSN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |