Tlačiť
Hydroxid lithný, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13407.22 13407.36 13407.14
13407.22EA 92.93 EUR
13407.22 13407.36 13407.14
Hydroxid lithný, anhydrous 98%
Hydroxid lithný
Purity: 98% CAS No.: 1310-65-2 Molecular Formula: LiOH Formula Weight: 23.95 Physical Form: -4+14 Mesh Density: 2.54 Appearance: White Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 462° Boiling Point: 924° Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00011095
Vzorec: LiOH
Mw: 23.95
Teplota varu: 924 °C
Teplota tavenia: 462
Hustota: 2.54
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011095
Číslo CAS: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
OSN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5534