Hydroxid lithný, anhydrous 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
379181000
379185000
379180025
ACRO379181000EA
115.52
EUR
ACRO379181000
ACRO379185000
ACRO379180025
Hydroxid lithný, anhydrous 98%, pure
Hydroxid lithný
Vzorec:
LiOH Teplota varu: 924 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 462 °C Hustota: 1,43 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011095 Číslo CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 OSN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 13,05556 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥97.5 % |