Kyanatan draselný ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cyanic acid potassium salt
33356.22
33356.36
33356.A3
33356.22EA
47.73
EUR
33356.22
33356.36
33356.A3
Kyanatan draselný ≥97%
Kyanatan draselný
Purity: 97%
CAS No.: 590-28-3
Molecular Formula: KOCN
Formula Weight: 81.12
Physical Form: Crystalline
Density: 2.056
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 700-900° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7625
MDL No.: MFCD00011411
Vzorec:
CKNO Teplota tavenia: 700…900 °C (rozkl.) Hustota: 2,056 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011411 Číslo CAS: 590-28-3 EINECS: 209-676-3 Merck Index: 14,7625 |