Tlačiť
Peroxid sodný 93,0, powder, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: di-Sodium peroxide
27996.230EA 351.69 EUR
27996.230 27996.296
Peroxid sodný 93,0, powder, AnalaR NORMAPUR® zA
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
Mw: 77.98
Teplota tavenia: 660
Hustota: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003497
Číslo CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
OSN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm