Tlačiť
Peroxid sodný, granulated ACS, ISO analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: di-Sodium peroxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
1.06563.0100EA 115.36 EUR
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
Peroxid sodný, granulated ACS, ISO analytical reagent, Supelco®
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
Mw: 77.98
Teplota tavenia: 660
Hustota: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003497
Číslo CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
OSN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer