Tlačiť
Peroxid sodný ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
31445-100GEA 119.13 EUR
31445-100G 31445-1KG 31445-500G 31445-6X1KG
Peroxid sodný ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
Teplota varu: Decomposes on heating
Teplota tavenia: 660 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003497
Číslo CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
OSN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 95.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.003 %