Peroxid sodný 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13306.18
L13306.30
L13306.0B
L13306.18EA
70.2
EUR
L13306.18
L13306.30
L13306.0B
Peroxid sodný 95%
Peroxid sodný
Purity: 95%
CAS No.: 1313-60-6
Molecular Formula: Na2O2
Formula Weight: 77.98
Melting Point: 460° dec.
Merck Reference: 14,8655
MDL No.: MFCD00003497
Vzorec:
Na₂O₂ Teplota tavenia: 460 °C (rozkl.) Hustota: 2,805 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003497 Číslo CAS: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 OSN: 1504 ADR: 5.1,I Merck Index: 14,8655 |