Tlačiť
Peroxid sodný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
315761000 315765000 315760250
ACRO315761000EA 140.39 EUR
ACRO315761000 ACRO315765000 ACRO315760250
Peroxid sodný ACS
Peroxid sodný
Vzorec: Na₂O₂
Teplota tavenia: 460 °C (rozkl.)
Hustota: 2,8 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003497
Číslo CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
OSN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
Titration with KMnO4 ≥93.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm