Tlačiť
Potassium superoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
355420250 355425000
ACRO355420250EA 71.8 EUR
ACRO355420250 ACRO355425000
Potassium superoxide
Potassium superoxide
Vzorec: KO₂
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082411
Číslo CAS: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
OSN: 2466
ADR: 5.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content