Disodium oxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 1313-59-3
Molecular Formula: Na2O + Na2O2
Formula Weight: 61.98
Physical Form: Beads
Density: 2.27
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
Na₂O Teplota tavenia: >400 °C (rozkl.) Hustota: 2,27 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00046201 Číslo CAS: 1313-59-3 EINECS: 215-208-9 OSN: 3085 ADR: 5.1,I Merck Index: 14,8651 |