Tlačiť
Counting chambers with special depth (Petroff), Imp. Neubauer
Dodávateľ: MARIENFELD
0642110 0642010
630-2768EA 195.75 EUR
630-2768 630-2767
Counting chambers with special depth (Petroff), Imp. Neubauer
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Petroff cell counters for in vitro diagnostic applications with special depth.