Tlačiť
Counting chambers, Fuchs Rosenthal
Dodávateľ: MARIENFELD
0640411 0640430 0640431
MARI0640411EA 69.3 EUR
MARI0640411 MARI0640430 MARI0640431
Counting chambers, Fuchs Rosenthal
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
These counting chambers with double net ruling are suitable for blood tests in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certifikácie: IVD directive 98/79/EC
Informace o dodávce: Supplied with two cover glasses.