Tlačiť
Voda, UltraPure for molecular biology, sterile filtered
Dodávateľ: Rockland Immunochemicals
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 217.01 EUR
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Voda, UltraPure for molecular biology, sterile filtered
Voda
Vzorec: H₂O
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098