Tlačiť
Voda, TECHNICAL, demineralised
Dodávateľ: VWR Chemicals
23597.440EA 0 EUR
23597.440 23597.553 23597.410 23597.405
Voda, TECHNICAL, demineralised
Voda
Vzorec: H₂O
Mw: 18,02 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm