Tlačiť
Voda, Molecular Biology Grade
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Hydrogen oxide
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 35.49 EUR
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Voda, Molecular Biology Grade
Voda
Vzorec: H₂O
Mw: 18.02
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 0
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNases/RNases/Proteases not detectable