Voda ACS, deionised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36645.K2
36645.K7
36645.M1
36645.K2EA
63.38
EUR
36645.K2
36645.K7
36645.M1
Voda ACS, deionised
Voda
CAS No.: 7732-18-5
Molecular Formula: H2O
Formula Weight: 18.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.000
Refractive Index: 1.3330
Odour: Odourless
Melting Point: 0°
Boiling Point: 100°
Merck Reference: 14,10039
MDL No.: MFCD00011332
Vzorec:
H₂O Teplota varu: 100 °C Teplota tavenia: 0 °C Hustota: 1,000 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011332 Číslo CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 14,10039 |