Tlačiť
Voda for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
327390010 327390050
ACRO327390010EA 128.76 EUR
ACRO327390010 ACRO327390050
Voda for molecular biology
Voda
Vzorec: H₂O
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Additional info TOC: < 50 ppb
Color scale ≤5 APHA
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppb