Tlačiť
Voda, gradient grade for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
268300010 268300025
ACRO268300010EA 52.15 EUR
ACRO268300010 ACRO268300025
Voda, gradient grade for HPLC
Voda
Vzorec: H₂O
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Residue after ignition ≤0.0003 %
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered