Tlačiť
Dusičnan sodný 99,5, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
31440-100GEA 83.32 EUR
31440-100G 31440-1KG 31440-500G
Dusičnan sodný 99,5, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Mw: 84.99
Teplota varu: 380 Dec. (on heating)
Teplota tavenia: 308 °C
Hustota: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011119
Číslo CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
OSN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.5 - 8.0
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Iodate (IO₃) Max. 0.0005 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %