Dusičnan sodný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12327.0C
A12327.0E
A12327.36
A12327.0CEA
352.59
EUR
A12327.0C
A12327.0E
A12327.36
Dusičnan sodný ≥98%
Dusičnan sodný
Purity: 98+%
CAS No.: 7631-99-4
Molecular Formula: NaNO3
Formula Weight: 84.99
Odour: Odourless
Melting Point: ca 308°
UN No.: 1498
MDL No.: MFCD00011119
Vzorec:
NaNO₃ Teplota varu: 380 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼308 °C Hustota: 2,26 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011119 Číslo CAS: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 OSN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 14,8647 |