Tlačiť
Dusičnan lithný 99, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
25029.268EA 155.02 EUR
25029.268 25029.360
Dusičnan lithný 99, purified
Dusičnan lithný
Vzorec: LiNO₃
Mw: 68.95
Teplota tavenia: 255
Hustota: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011094
Číslo CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
OSN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %