Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
44456.09
44456.18
44456.30
44456.09EA
129.38
EUR
44456.09
44456.18
44456.30
Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dusičnan lithný
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline/Lump, Packaged under argon
Density: 2.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Vzorec:
LiNO₃ Mw: 68.95 Teplota varu: 600 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 264 °C Hustota: 2.38 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011094 Číslo CAS: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 OSN: 2722 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5536 |