Tlačiť
Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
10985.03EA 66.09 EUR
10985.03 10985.09 10985.18 10985.30
Dusičnan lithný, anhydrous ≥99.98% (metals basis)
Dusičnan lithný
Purity: 99.98% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.38 Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094
Vzorec: LiNO₃
Mw: 68.95
Teplota varu: 600 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 264 °C
Hustota: 2.38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011094
Číslo CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
OSN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5536