Tlačiť
Dusičnan draselný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nitrate of Potash
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
A14527.36EA 33.41 EUR
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
Dusičnan draselný ≥99%
Dusičnan draselný
Purity: 99% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Vzorec: KNO₃
Mw: 101.1
Teplota varu: 400 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 334
Hustota: 2.109
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011409
Číslo CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
OSN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733