Tlačiť
Dusičnan draselný ≥99.994% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nitrate of Potash
11008.14 11008.22
11008.14EA 132.99 EUR
11008.14 11008.22
Dusičnan draselný ≥99.994% (metals basis)
Dusičnan draselný
Purity: 99.994% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Physical Form: Crystalline Density: 2.109 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Vzorec: KNO₃
Mw: 101.1
Teplota varu: 400 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 334
Hustota: 2.109
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011409
Číslo CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
OSN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648