Dusičnan draselný ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Powder
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Vzorec:
KNO₃ Teplota varu: 400 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 334 °C Hustota: 2,109 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011409 Číslo CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 OSN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |