Tlačiť
Dusitan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Diazotizing salts
27960.236EA 51.67 EUR
27960.236 27960.293
Dusitan sodný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm