Tlačiť
Dusitan sodný 98, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Diazotizing salts
27959.298EA 82.92 EUR
27959.298 27959.367 27959.460
Dusitan sodný 98, GPR RECTAPUR®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm