Tlačiť
Dusitan sodný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Diazotizing salts
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06549.0100 1.06549.0500
1.06549.0100EA 29.44 EUR
1.06549.0100 1.06549.0500
Dusitan sodný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer