Tlačiť
Dusitan sodný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
0298.1000EA 77.84 EUR
0298.1000
Dusitan sodný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69 g/mol
Teplota varu: 320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (dried basis) 98.5 - 100.5 %
Acidity or Alkalinity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl) max. 50 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 20 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.25 %
Sulfate (SO4) max. 200 ppm