Tlačiť
Dusitan sodný ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
0297.0100EA 39.91 EUR
0297.0100 0297.1000
Dusitan sodný ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Teplota varu: 320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay min. 97.0 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 5