Dusitan sodný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18668.0I
A18668.36
A18668.0B
A18668.0IEA
198.56
EUR
A18668.0I
A18668.36
A18668.0B
Dusitan sodný ≥98%
Dusitan sodný
Purity: 98%
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NNaO2
Formula Weight: 69.00
Odour: Odourless
Melting Point: 271° dec.
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Vzorec:
NaNO₂ Teplota varu: 320 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 271 °C (rozkl.) Hustota: 2,17 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011118 Číslo CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 OSN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8648 |