Dusitan sodný 99,999 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Diazotizing salts
44227.14
44227.22
44227.14EA
176.25
EUR
44227.14
44227.22
Dusitan sodný 99,999 Metals basis
Dusitan sodný
Purity: 99.999%
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NaNO2
Formula Weight: 69.00
Physical Form: Crystalline
Density: 2.17
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 271°
Merck Reference: 14,8648
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Vzorec:
NaNO₂ Mw: 69 Teplota varu: 320 Teplota tavenia: 271 °C Hustota: 2.17 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011118 Číslo CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 OSN: 1500 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,8648 |