Tlačiť
Dusitan sodný 97+% ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO424350100EA 676.33 EUR
ACRO424350100 ACRO424350050 ACRO424355000 ACRO424350020
Dusitan sodný 97+% ACS
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69 g/mol
Teplota varu: 320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 271 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %