Tlačiť
Dusitan sodný 98.5% analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diazotizing salts
217600010 217600050
ACRO217600010EA 134.59 EUR
ACRO217600010 ACRO217600050
Dusitan sodný 98.5% analysis_for
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 271 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.003 % (in water)