Tlačiť
Dusitan draselný 96+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423060050 423065000 423060025
ACRO423060050EA 30.64 EUR
ACRO423060050 ACRO423065000 ACRO423060025
Dusitan draselný 96+% ACS
Dusitan draselný
Vzorec: KNO₂
Mw: 85.1
Teplota tavenia: 387
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011408
Číslo CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
OSN: 1488
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07734
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %