Tlačiť
Dusitan draselný 97% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222700010 222702500
ACRO222700010EA 207.89 EUR
ACRO222700010 ACRO222702500
Dusitan draselný 97% for analysis
Dusitan draselný
Vzorec: KNO₂
Mw: 85.1
Teplota tavenia: 387 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011408
Číslo CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
OSN: 1488
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07734
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm